Få mere at vide
Dyclonine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052032
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052032 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052032 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3066.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dyclonine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dyclonine Hydrochloride
CAS 536-43-6
Analyt- eller komponentnavne Dyclonine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H27 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dyclonine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-butoxy-3-piperidino-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, Diclonina, Diclonine, Dyclocaine hydrochloride, Dyclone, Dyclonine, Dyclonine hydrochloride, Dyclothane, Tanaclone
InChI formel InChI=1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2
IUPAC navn 1-(4-butoxyphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 325.87
Mængde 250 mg
Formel vægt 325.1809 g/mol