Få mere at vide
Fisherbrand™ Dycem™ Polymerisk sammensatte skridsikre måtter
Artikelnummer. 12856445 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12856445 320 x 260 mm Hver
12846445 200 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12856445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.20 DKK
    61.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.15 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en sikker overflade, der forankrer genstande såsom kopper, tallerkener, værktøj og en række andre genstande.
  • Kan vaskes med vand og sæbe
  • Latexfri
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 320 x 260 mm
Materiale Dychem polymerforbindelse