Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DY 268
Beskrivelse
DY 268 is a potent FXR antagonist (IC50 = 7.5 nM). Exhibits no detectable cytotoxicity in cell-based assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-N-[4-methyl-3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| CAS | 1609564-75-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | LXR-like Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C30H32N4O5S |
| Formel vægt | 560.66 |
| Renhed | >98% |