Få mere at vide
Dwyer Skrå manometer, 3 tommer WC
Artikelnummer. 11716118 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trykområde:
10 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trykområde Pakningsstørrelse
11716118 10 psi Hver
1 options
Artikelnummer. 11716118 Leverandør Dwyer Leverandørnr. 6806258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 DKK
    630.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.53 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Dette skrå manometer tilbyder trykmåling til stationære og bærbare applikationer.
  • ±3% nøjagtighed.
  • Målevæske medfølger.
  • Skrå væskemanometre er i stand til trykmålinger over og under atmosfæriske såvel som differenstrykmålinger.
  • Økonomisk prissat, kompakt og tilgængelig i både stationære og bærbare konfigurationer.
  • Konstruktionen er enkel med praktisk talt uforgængeligt støbt hvidt styren-acrylonitrilhus, indikationsrør og væskebrønde, støbte ABS-knopper og nuljusteringsstempel, stødmonteret glasniveauhætteglas og lækagesikre O-ringforseglinger.
  • Disse manometre er meget nemme at bruge - du skal blot fylde reservoiret, justere væskeniveauet til nul, tilslutte slangen, og måleren er klar til drift.
  • Buet skrå-lodret rør af model 68062-58 giver højere intervaller med lettere aflæselige intervaller ved lave aflæsninger og er fremragende til generel brug.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Til brug med (applikation) Trykmåling til stationære og bærbare applikationer
Inkluderer Måler væske
Materiale Styren-acrylonitril
Maks. Tryk 0 til 3 tommer. H2O
Størrelse (engelsk) Pasform 0,19 tommer Barb
Størrelse (metrisk) Fitting 4,7 mm modhager
Nøjagtighed ±3 % fuldskala
Trykområde 10 psi
Produkttype Manometer