Få mere at vide
Ansell™ Duzmor™ Plus 87-600 seriens naturgummi latex nedsænkningshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivning
- Fremstillet af ustøttet naturgummi
- Reducerer risikoen for allergiske reaktioner
- Uflocket liner
- Fiskeskallergreb
- Bisque fingerspidsgreb
- Pinked manchet
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Nej |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 7 |
| Stil | 87-600 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.43 mm |
| Handske manchet farve | Neutral |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering