Få mere at vide
Duvelisib (R enantiomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16497288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497288 10 mg -
16487246 100 mg 100mg
16463307 50 mg -
16439807 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17044A
MedChemExpress Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.
Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Duvelisib (R enantiomer)
Fysisk form Solid
CAS 1261590-48-0
Farve Light Gray
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17ClN6O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym IPI-145 R enantiomer INK1197 R enantiomer
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (239.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C(C2=O)C(C=C([C@H](NC3=NC=NC4=C3N=CN4)C)N2C5=CC=CC=C5)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 416.86
Formel vægt 416.86