Få mere at vide
Duvelisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16487288 10 mg 10mg
16477246 100 mg -
16453307 50 mg -
16429807 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17044
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
MedChemExpress Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Duvelisib
Fysisk form Solid
CAS 1201438-56-3
Farve Light Gray
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17ClN6O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym IPI-145 INK1197
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (98.35 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=CC5=C1C(Cl)=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 416.86
Formel vægt 416.86
Procent renhed 95.0%