missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dutogliptin, MedChemExpress
Beskrivelse
Dutogliptin (PHX-1149 free base) is an orally available, potent, and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dutogliptin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 852329-66-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H20BN3O3 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | PHX-1149 free base |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 300 mg/mL (1244.30 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?