Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dutasteride, 99%
Artikelnummer. 15618745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15618745 250 mg 250mg
15608745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15618745 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461512500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 164656-23-9 | C27H30F6N2O2 | 528.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 164656-23-9
Molekylær formel C27H30F6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 528.53
InChI nøgle JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Synonym dutasteride, avodart, avolve, duagen, unii-o0j6xjn02i, avodart tn, o0j6xjn02i, dutasteride jan/usan/inn, 5alpha,17beta-n-2,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, dutasteride usan
PubChem CID 6918296
ChEBI CHEBI:521033
IUPAC navn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-hydro-inde-no-equin-de-4,5,5a,6,9b,10,11-hydro-inde-no-e-noxo-amid-4,5,5a,
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC4=C(C=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCC5C3(C=CC(=O)N5)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dutasteride
Smeltepunkt 245,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 528.53
Procent renhed 99%