Få mere at vide
Dutasteride-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dutasteride-13C6 |
| Mængde | 0.25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1/i3+1,5+1,13+1,14+1,18+1,20+1 |