Få mere at vide
DUSP13 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-46619MFV610
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DUSP13 Polyclonal antibody specifically detects DUSP13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Spécification
| DUSP13 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| Branching-enzyme interacting DSP, dual specificity phosphatase 13, Dual specificity phosphatase SKRP4, dual specificity protein phosphatase 13, dual specificity protein phosphatase 13 isoform MDSP, dual-specificity phosphatase SKRP4, DUSP13A, DUSP13B, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ32450, MDSPbranching-enzyme interacting dual-specificity protein phosphatase, Muscle-restricted DSP, Testis- and skeletal-muscle-specific DSP, TMDPBEDPSKRP4 | |
| dual specificity phosphatase 13. (Uniprot# Q9UII6) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 51207 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu