Få mere at vide
Berkshire™ Durx™ 770 Renrumsserviet
Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
18 x 18 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3600
Beskrivelse
Bindemiddelbehandling reducerer partikel- og fiberdannelse. Det kan bruges til rengøring og vedligeholdelse i laboratorier, rumfart, elektronik, fødevareforarbejdning, fotobehandling og fremstilling af halvledere, printkort, farmaceutiske og biomedicinske anordninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyestercellulose |
| Konstruktion | Nonwoven |
| Kanter | Knivskåret |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 18 cm |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO Klasse 5-8 |