missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Durvalumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PD-1/PD-L1 |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 1428935-60-7 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.6% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?