Få mere at vide
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petriskål, låg og bund har plane overflader og fri for bobler og striber
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11740784 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Højde (metrisk):
17 mm
22 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
11740784 100 mm 22 mm Pakke med 10
11748001 100 mm 17 mm Pakke med 10
11740774 60 mm 22 mm Pakke med 10
11730784 80 mm 22 mm Pakke med 10
11750784 120 mm 22 mm Pakke med 10
11760784 150 mm 32 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11740784 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 217554804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Petriskåle bruges til dyrkning af bakterier, gær, plante- og dyreceller på faste medier.
Dyrkning af mikroorganismer kan foregå på et geleagtigt næringsmedium, som lægges i et fladt, rundt, gennemsigtigt fad med låg (den såkaldte petriskål). På grund af den faste gel forhindres sammenblanding af mikroorganismerne, og større cellekulturophobninger (kolonier) kan vokse. DURAN™ Petriskåle er fremstillet af borosilikatglas 3.3 ved hjælp af en speciel fremstillingsproces. De tillader en jævn fordeling af dyrkningsmediet og garanterer et forvrængningsfrit udsyn. Lågene på DURAN™ Petriskåle hviler direkte på den nederste del og forhindrer dermed turbulens i det udragende luftrum. Dette er velegnet til reaktioner med lange inkubationstider, ved høje temperaturer eller med følsomme dyrkningsmedier.
  • Speciel fremstillingsproces tillader en ensartet fordeling af agar og garanterer forvrængningsfri observation
  • Bund og låg er mikroskopisk flade udvendigt og indvendigt
  • Fri for bobler og striber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vækst og dyrkning af mikroorganismer; Dyrkning på fast gelkulturmedium; Mikroskopi af mikroorganismer; Cellekultur
nr. pr. pakke 10/Pk.
Højde (metrisk) 22 mm
Diameter (metrisk) 100 mm