Få mere at vide
Palintest™ Durete reagenspåfyldninger
Artikelnummer. 11938067
Skift visning
Mængde:
250/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11938067 250/pakke Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 11938067 Leverandør Palintest™ Leverandørnr. AP254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2483.25 DKK
    1227.65 DKK / Pakke med 250
    Spare 1255.60 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Robuste og pålidelige durete reagensrefills til fotometre.
  • X250 refill fotom durete 0-500PPM
  • Durete reagenspåfyldning
  • Hårdhed, fotometerreagenser, 0 - 500 mg/L CaCO3, (50/pk)
Tekniske data
Koncentration 0 til 500 ppm
Emballage 250/Pk.
Mængde 250/pakke