Få mere at vide
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ markører skaber en holdbar legende
- DuraSleeve™ trådmærkningssystem giver printbare indsatser, der nemt kan indsættes i en ren bærer
- Forklaring kan ændres før eller efter opsigelse
Especificaciones
Especificaciones
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Lednings- og kabelmarkører |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af ledninger og kabler |
| Til brug med (udstyr) | Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Etiketter pr. række | 1 etiket |
| Mostrar más |