Få mere at vide
Brady™ DuraSleeve™ Trådmærkeindsatser til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17898894 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,163 tommer x 0,59 tommer
0,163 tommer x 1,18 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17898894 0,163 tommer x 1,18 tommer
17828134 0,163 tommer x 0,59 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17898894 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 176281
På lager
DuraSleeve™ Wire Marking Inserts er printbare, stive indsatser designet til at blive printet og fastgjort til en wire ved hjælp af ekstruderede, klare PVC Wire Marking Carriers.
  • Stor modstandsdygtighed over for alkoholer og olier, mens den klæber fra temperaturområder på -°40 C til 100 °C (-40 °F til 212 °F)
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale
  • Fremstillet af B-390 polypropylen materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN VDE 0472 Part 815, RoHS-kompatibel
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polypropylen
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Dimensioner (L x B) 0,163 tommer x 1,18 tommer
Længde (engelsk) 0,163 tommer.
Bredde (engelsk) 1,18 tommer.
Bredde (metrisk) 29.97 mm
Højde (metrisk) 4.14 mm
Alternativt varenummer BM-30-390