Få mere at vide
Brady™ DuraSleeve™ Polypropylen trådmærkningsindsatser til M6/M7 printere
Beskrivelse
- Høj modstandsdygtighed over for alkoholer og olier, mens den klæber fra temperaturområder på -°40 C til 100 °C (-40 °F til 212 °F)
- Opfylder kravene til et halogenfrit materiale
- Fremstillet med B-390 polypropylen materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN VDE 0472 del 815, DIN VDE 0472 del 817, RoHS-kompatibel |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
| Vis mere |