Få mere at vide
Brady™ DuraSleeve™ Bulk-etiketter til M710, M610, M611
Artikelnummer. 17868044 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4,4 x 16 mm
4,4 x 30 mm
Farve:
Gul
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve
17868044 4,4 x 30 mm Hvid
17837874 4,4 x 16 mm Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17868044 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 312135
På lager
Bulk, stiv DuraSleeve™ Indsatser til brug med Brady Printere M611, M610 og M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ printbare indlæg skaber en holdbar legende
  • Stiv konstruktion af DuraSleeve™ trådmarkeringssystem giver indsatser, der nemt kan indsættes i en ren bærer
  • Forklaring kan ændres før eller efter opsigelse
Tekniske data
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Vinyl
Produkttype Lednings- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Mængde 250 etiketter
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0098 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.249 mm
Dimensioner (L x B) 4,4 x 30 mm
Længde (engelsk) 0,17 tommer.
Bredde (engelsk) 1,18 tommer.
Bredde (metrisk) 30 mm
Alternativt varenummer BM-30x4.4-7696-WT