Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plade
Artikelnummer. 10400712 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Mængde:
100 Pk.
200 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10400712
Brand: Macherey-Nagel™ 812007
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Durasil-25
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm