Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plade
Artikelnummer. 10334601 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Mængde:
100 stk.
200 pakker
25 pakker
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10334601
Brand: Macherey-Nagel™ 812005
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Durasil-25
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 pakker
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm