Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254-pladen TLC
Artikelnummer. 16523890 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
200 Pc.
Artikelnummer. Mængde
16523890 200 Pc.
1 options
Artikelnummer. 16523890 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 812005.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2116.73 DKK / Pakke med 200
    Spare 408.27 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
TLC glasplader belagt med umodificeret silicagel med et hårdt lag til tynde lags kromatografi.
  • TLC Glasplader fås i forskellige pladestørrelser til forskellige anvendelser
  • Behandlet med umodificeret silicagel (SiOH)
  • Hårdt lag, der viser andre resultater sammenlignet med SIL G, ADAMANT eller SIL HD-lag
  • Ofte brugt til TCM-applikationer
Tekniske data
Bagside materiale Glas
Materiale Umodificeret silicagel (SiOH)
Partikelstørrelse 5 til 17 μm
Porestørrelse 60 Å
Mængde 200 Pc.
Type Glasplader belagt med silicagel
Fluorescerende indikator Ja
Til brug med (applikation) Steroider, normal fase (NP), aniliner, galdesyrer, hudlipider
Til brug med (udstyr) Tyndlagskromatografi (TLC)
Inkluderer 200x TLC glasplader (5 x 10 cm)
Porevolumen 0.75 mL/g
Produktlinje DURASIL
Sorbent DURASIL UV254
Specifik overflade ∼500 m2/g
Opbevaringskrav 15 °C til 25 °C (59 °F til 77 °F)
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm