Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Durasil-25 TLC Plade
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Specifications
Specifications
| Materiale | Durasil-25 |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | TLC Plade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |