Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Durasil-25 TLC Plade
Artikelnummer. 10318171 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10318171
Brand: Macherey-Nagel™ 812003
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Durasil-25
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type TLC Plade
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm