Få mere at vide
Phenomenex™ Durashell™ RP Flash Columns, Sfæriske medier, Partikelstørrelse 20 til 35 μm
Artikelnummer. 31747423 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Sengevægt (metrisk):
20 g
40 g
80 g
120 g
330 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevægt (metrisk)
31747423 330 g
31746124 20 g
31742044 40 g
31743077 80 g
31743967 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31747423 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. SDR2303300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilgængelige i to flashmedier (uregelmæssige og sfæriske) med flere kemiske kilder, er Claricep-kolonner optimeret til opløsning og høj belastningskapacitet. Den deaktiverede silicaoverflade fremmer forbindelsens stabilitet, fremragende topform og høj ydeevne for både sure og basiske forbindelser.
  • Brand: Claricep
  • Teknik: FLASH
  • Separationstilstand: Omvendt fase
  • Fase: RP
  • Partikeltype: Sfærisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flash kolonne
Sengevægt (metrisk) 330 g