Få mere at vide
Semadeni™ DuraSEAL™ Strækfilm
Beskrivelse
- Mikrobølgesikker og varmebestandig til+ 100 °C
- Også velegnet til kogende vand
- Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og ætsende medier
- Film kan strækkes til mellem 500 og 800% af sin oprindelige størrelse
- Danner en lufttæt forsegling
- Kan også bruges uden for laboratoriet til mange applikationer, hvor en beholder skal forsegles
- 10 cm bred, 76 m lang
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Forsegling af beholdere |
| Farve | Klar |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Længde (metrisk) | 76 m |
| Til brug med (udstyr) | Flasker, krukker |