Beskrivelse
Durapore™ Membraner giver høje flowhastigheder og gennemløb, lavt ekstraherbart materiale og bred kemisk kompatibilitet. Hydrofil Durapore™ membran binder langt mindre protein end nylon-, nitrocellulose- eller PTFE-membraner.
Funktioner og fordele
- Fås i flere porestørrelser (både hydrofile og hydrofobe varianter) for at passe til dine applikationsbehov
- Durapore™ Membranfiltre har meget lav proteinbinding for at minimere interaktion med din prøve og maksimere restitution
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Skærmfilter |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Materiale til hus | PVDF |
| Mængde | 25 Pakke |
| Diameter (metrisk) filter | 90 mm |