Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Skruelåg, Cyan PP, GL 45
Artikelnummer. 15263375 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15263375 GL 45 Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15263375 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292292802
Forventet forsendelse: 08-12-2026
De DURAN™ YOUTILITY™ skruelåg har et sikkert greb, hurtig åbning og hurtig lukning.
Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og riller for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller behandskede hænder. Den omvendte kegleform af låget gør flaskehåndtering lettere og langt sikrere. Det forkortede gevind inde i låget tillader hurtigere åbning og lukning, men det er dog fuldt kompatibelt med standard DIN GL 45 glasflaskegevind. Det gennemprøvede hættepropforseglingssystem sikrer en væsketæt forsegling. Et foruddefineret mærkningsområde på hætten er kompatibel med den dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ mærke.
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind
  • Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og kanter for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller handsker.
  • Den gennemprøvede hættepropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
  • De foruddefinerede mærkningsområder er kompatible med de dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig flaskeidentifikation Fuldt kompatibel med alle GL 45-gevindene og derfor meget alsidige
  • Fuldt kompatibel med alle GL 45 gevind og derfor meget alsidig
Tekniske data
Farve Lyseblå
Oversigt Skruelåg
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Indsamling af prøver; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse
Materiale Polypropylen
Mængde 10/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Halsfinish 92 mm
Diameter (metrisk) 53 mm