Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaske, GL 45
Artikelnummer. p-7189169 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15243375 500 mL Pakke med 4
15253375 1000 mL Pakke med 4
15233375 125 mL Pakke med 4
15223375 250 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15243375 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 218814452
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den smarte ergonomiske YOUTILITY™ laboratorieflaskesystem er med til at gøre laboratoriearbejdet nemmere og mere sikkert.
De specialformede gribezoner på begge sider af flasken muliggør lettere og mere sikker håndtering. Jo slankere YOUTILITY™ flaskeformen tillader en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe. Flaskerne kan bekvemt stables vandret på deres sider. Et foruddefineret mærkningsområde er kompatibelt med det dedikerede selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter. Flasker i sekventiel størrelse 125, 250, 500 og 1000 ml. Glasflaskerne er støbt efter de afprøvede og testede DURAN™ borosilikat 3.3, et farmakopé Type 1 neutralt glas. DURAN™ glas giver en meget god kemisk resistens og høj temperaturbestandighed.
  • Nemmere og sikrere håndtering med de specialformede gribezoner på begge sider af flasken
  • Betydeligt hurtigere åbning eller lukning med det forkortede flaskegevind, som forbliver fuldt kompatibelt med GL 45 lukninger og andet tilbehør
  • Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og kanter for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller handsker.
  • De foruddefinerede mærkningsområder er kompatible med de dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig flaskeidentifikation
  • Den slankere flaskeform muliggør en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe
  • Den gennemprøvede hættepropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
  • Vandret stabling er mulig
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Prøveudtagning; Kultur fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 4/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 78 mm