Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaske, GL 45
Artikelnummer. 15243375 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15243375 500 mL Pakke med 4
15253375 1000 mL Pakke med 4
15233375 125 mL Pakke med 4
15223375 250 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15243375 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 218814452
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Afficher toutes les promotions
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Den smarte ergonomiske YOUTILITY™ laboratorieflaskesystem er med til at gøre laboratoriearbejdet nemmere og mere sikkert.
De specialformede gribezoner på begge sider af flasken muliggør lettere og mere sikker håndtering. Jo slankere YOUTILITY™ flaskeformen tillader en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe. Flaskerne kan bekvemt stables vandret på deres sider. Et foruddefineret mærkningsområde er kompatibelt med det dedikerede selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter. Flasker i sekventiel størrelse 125, 250, 500 og 1000 ml. Glasflaskerne er støbt efter de afprøvede og testede DURAN™ borosilikat 3.3, et farmakopé Type 1 neutralt glas. DURAN™ glas giver en meget god kemisk resistens og høj temperaturbestandighed.
  • Nemmere og sikrere håndtering med de specialformede gribezoner på begge sider af flasken
  • Betydeligt hurtigere åbning eller lukning med det forkortede flaskegevind, som forbliver fuldt kompatibelt med GL 45 lukninger og andet tilbehør
  • Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og kanter for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller handsker.
  • De foruddefinerede mærkningsområder er kompatible med de dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig flaskeidentifikation
  • Den slankere flaskeform muliggør en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe
  • Den gennemprøvede hættepropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
  • Vandret stabling er mulig
  • Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Spécification
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Prøveudtagning; Kultur fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 4/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 78 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.