Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaske, GL 45
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De specialformede gribezoner på begge sider af flasken muliggør lettere og mere sikker håndtering. Jo slankere YOUTILITY™ flaskeformen tillader en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe. Flaskerne kan bekvemt stables vandret på deres sider. Et foruddefineret mærkningsområde er kompatibelt med det dedikerede selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter. Flasker i sekventiel størrelse 125, 250, 500 og 1000 ml. Glasflaskerne er støbt efter de afprøvede og testede DURAN™ borosilikat 3.3, et farmakopé Type 1 neutralt glas. DURAN™ glas giver en meget god kemisk resistens og høj temperaturbestandighed.
- Nemmere og sikrere håndtering med de specialformede gribezoner på begge sider af flasken
- Betydeligt hurtigere åbning eller lukning med det forkortede flaskegevind, som forbliver fuldt kompatibelt med GL 45 lukninger og andet tilbehør
- Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og kanter for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller handsker.
- De foruddefinerede mærkningsområder er kompatible med de dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig flaskeidentifikation
- Den slankere flaskeform muliggør en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe
- Den gennemprøvede hættepropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
- Vandret stabling er mulig
- Letlæselig skala med gradueringsmærker til at estimere indholdet
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Til brug med (applikation) | Autoklavering af medier og reagenser; Fremstilling af medier og reagenser; Prøveudtagning; Kultur fartøj; Opbevaring af medier og reagenser; Transport og forsendelse; Væskehåndteringsbeholder |
| Inkluderer | Med skruelåg og hældering fra PP |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 4/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |