Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaske, rav, GL 45, USP 660 og USP 671 (Spectral Transmission) kompatibel, Gradueret
Artikelnummer. 15520482 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 15520482
Brand: DWK Life Sciences 218862859
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den ravfarvede ergonomiske YOUTILITY™ laboratorieflaskesystem er med til at gøre laboratoriearbejdet nemmere og mere sikkert.
De specialformede gribezoner på begge sider af flasken muliggør lettere og mere sikker håndtering. Jo slankere YOUTILITY™ flaskeformen tillader en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe. Flaskerne kan bekvemt stables vandret på deres sider. Et foruddefineret mærkningsområde er kompatibelt med det dedikerede selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter. Flasker i sekventiel størrelse 125, 250, 500 og 1000 ml. Glasflaskerne er støbt efter de afprøvede og testede DURAN™ borosilikat 3.3, et farmakopé Type 1 neutralt glas. DURAN™ glas giver en meget god kemisk resistens og høj temperaturbestandighed. Som et alternativ til clear DURAN™ glas, det ravfarvede glas giver beskyttelse mod ultraviolet lys til lysfølsomt materiale og opfylder fuldt ud kravene i USP og Eur. Ph. 3.2.1. Ravfarven brændes permanent ind i den udvendige glasflade. Behandlingen påvirker ikke egenskaberne af flaskens indre overflade. Ravflaskerne kan bruges til opbevaring eller transport af lysfølsomme kemikalier.
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
  • Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
  • Nemmere og sikrere håndtering med de specialformede gribezoner på begge sider af flasken
  • Betydeligt hurtigere åbning eller lukning med det forkortede flaskegevind, som forbliver fuldt kompatibelt med GL 45 lukninger og andet tilbehør
  • Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og kanter for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller handsker.
  • De foruddefinerede mærkningsområder er kompatible med de dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig flaskeidentifikation
  • Den slankere flaskeform muliggør en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe
  • Den gennemprøvede hættepropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Belægning Plast
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer
Inkluderer Med skruelåg og hældering af PP
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 4/Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 55 mm