Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaske, rav, GL 45, USP 660 og USP 671 overholdt, gradueret
Artikelnummer. 15366744 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15366744 1000 mL Pakke med 4
15318751 500 mL Pakke med 4
15303756 250 mL Pakke med 4
15520482 125 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15366744 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 218865453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 DKK
    1774.92 DKK / Pakke med 4
    Spare 250.08 DKK
    12% Slukket
På lager
DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflasken, Amber, GL 45, USP 660 og USP 671 Compliant, Graduated tilbyder ergonomiske gribezoner, en smallere profil for pladsbesparende opbevaring og ravfarvet glas til UV-beskyttelse af lysfølsomme materialer.
  • UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern ravfarve – i overensstemmelse med USP 660 (spektral transmission) og USP 671
  • Udvendig kun anvendelse af ravfarve sikrer, at indvendige overflader bevarer standard DURAN™ borosilikat 3.3 glasegenskaber
  • Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve, permanent brændt ind i den ydre glasoverflade
  • Nemmere og sikrere håndtering med specielt formede grebszoner på begge sider af flasken
  • Betydeligt hurtigere åbning eller lukning med forkortet flaskegevind, fuldt kompatibel med GL 45-lukninger og tilbehør
  • Optimeret ergonomisk skruehætte med behagelige riller og riller for effektiv tilspænding eller fjernelse, selv med handskeklædte hænder
  • Foruddefinerede mærkningsområder, der er kompatible med dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig identifikation
  • Den slankere flaskeform muliggør mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe
  • Flasker kan stables vandret på siden for nem opbevaring
  • Kondenspropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
  • Formet af DURAN™ borosilikat 3.3, et farmakopæialt Type 1 neutralt glas med fremragende kemisk og temperaturbestandighed
  • Fås i sekventielt størrelser: 125, 250, 500 og 1000 ml
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer
Inkluderer Polypropylen skruedæksel og hældningsring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 4/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Gevind
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 93 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 34 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Laboratorieflaske