Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laboratorieflaske, rav, GL 45, USP 660 og USP 671 (Spectral Transmission) kompatibel, Gradueret
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
De specialformede gribezoner på begge sider af flasken muliggør lettere og mere sikker håndtering. Jo slankere YOUTILITY™ flaskeformen tillader en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe. Flaskerne kan bekvemt stables vandret på deres sider. Et foruddefineret mærkningsområde er kompatibelt med det dedikerede selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter. Flasker i sekventiel størrelse 125, 250, 500 og 1000 ml. Glasflaskerne er støbt efter de afprøvede og testede DURAN™ borosilikat 3.3, et farmakopé Type 1 neutralt glas. DURAN™ glas giver en meget god kemisk resistens og høj temperaturbestandighed. Som et alternativ til clear DURAN™ glas, det ravfarvede glas giver beskyttelse mod ultraviolet lys til lysfølsomt materiale og opfylder fuldt ud kravene i USP og Eur. Ph. 3.2.1. Ravfarven brændes permanent ind i den udvendige glasflade. Behandlingen påvirker ikke egenskaberne af flaskens indre overflade. Ravflaskerne kan bruges til opbevaring eller transport af lysfølsomme kemikalier.
- UV-beskyttelse op til ca. 500 nm på grund af ekstern farvning
- Den eneste udvendige påføring af farven sikrer, at indvendige overflader har standard DURAN™ glas egenskaber
- Meget holdbar og kemisk resistent ravfarve
- Nemmere og sikrere håndtering med de specialformede gribezoner på begge sider af flasken
- Betydeligt hurtigere åbning eller lukning med det forkortede flaskegevind, som forbliver fuldt kompatibelt med GL 45 lukninger og andet tilbehør
- Den optimerede, ergonomiske form af skruelåget har komfortable riller og kanter for en mere effektiv og lettere tilspænding eller fjernelse, især med mindre størrelser eller handsker.
- De foruddefinerede mærkningsområder er kompatible med de dedikerede DURAN™ selvklæbende YOUTILITY™ flaskeetiketter til entydig flaskeidentifikation
- Den slankere flaskeform muliggør en mere optimal udnyttelse af begrænset plads i autoklaver og laboratoriekøleskabe
- Den gennemprøvede hættepropforsegling med tætningslæbesystem sikrer en væsketæt forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af lysfølsomme materialer; Opbevaring af lysfølsomme materialer; Transport og forsendelse af lysfølsomme materialer |
| Inkluderer | Med skruelåg og hældering af PP |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 4/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |