Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Etiket, printbar selvklæbende
Artikelnummer. 15886931 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Hvid polyester
Artikelnummer.
15886931 Hvid polyester
1 options
Artikelnummer. 15886931 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 294010203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 DKK
    151.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.86 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Blanke robuste laboratorieetiketter i polyester, der er kompatible med den gratis online Label Creator-app.
Den nøjagtige og pålidelige mærkning af videnskabelige prøver er en integreret del af dit laboratoriums succes. Etiketter indeholder kritisk information, og uden nøjagtig mærkning kan måneders forskning blive sat i fare. Identifikationsetiketter er grundlaget for en effektiv laboratoriestyringsproces.
  • Høj temperatur ydeevne gør dem ideelle til brug i køleskabe, frysere, autoklaver, inkubatorer og vandbade
  • Kan printes med kontorprintere, kopimaskiner eller mærkes med tekniske laboratoriepenne
  • Etiketterne har en høj klæbestyrke, de kan trækkes af og nemme at fjerne, hvilket sikrer tid til rengøring
  • En gratis letanvendelig etiketskaber-webapp til individuelt etiketdesign er tilgængelig
  • Kemisk resistent over for mange typiske laboratoriekemikalier og opløsningsmidler
  • Mærkerne er ikke-farlige og fri for giftige tungmetaller
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Self-adhesive
Belægning Polyester
Farve Hvid
Format Label
Materiale Polyester
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Mærkning på YOUTILITY flasker; Prøvemærkning
Mængde 1 x 100