Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkter
:
DURAN™ YOUTILITY™ GL 45 skruelåg; Til brug med (udstyr): GL 45 DURAN™ Flasker
Beskrivelse
- Hætten er støbt af en gennemsigtig, ikke-giftig PMP polymer, ideel til laboratorieapplikationer, der kræver høj lystransmission.
- Hættene er Retrace-kodede for sporbarhed. Retrace-koden kan bruges til at downloade en masse specifikke overensstemmelsescertifikater.
- Høj gennemsigtighed (lav uklarhed) for synligt lys, der svarer til DURAN™ borosilikatglas
- Kompatibel med alle laboratorieflasker og flasker af glas med GL 45 gevind
- Autoklaverbar ved 121 eller 134° C, så er velegnet til alle GL 45 kulturflasker og kolber
- Retrace kodet for sporbarhed
- Praktisk liner-mindre YOUTILITY™ kasketdesign med ergonomiske udvendige greb
- Sikker med fremragende kemisk resistens - Ikke-giftig, BPA-fri og halogenfri, fødevaresikker polymer (i det store og hele som polypropylen)
- PMP polymer kan modstå periodisk udsættelse for temperaturer så høje som 160°C° C
Tekniske data
Tekniske data
| Rengøringsprocedure | Laboratorievasker kompatibel |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Algekultur, fotosyntetisk bakteriekultur, fotosyntetisk bakteriekultur |
| Materiale | PMP |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 160 °C |
| Mængde | 10 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 13 g |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Certificeringer/compliance | Kalibreringsresultaterne for volumetriske instrumenter med dette certifikat refererer til én kalibreringsbatch. |
| Vis mere |