missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'Y'-formede rørforbindelser

Artikelnummer. 10314091
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
10 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10314091 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10314091 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01600710
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Diameter (metrisk) 10 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Samlet længde (metrisk) 115 mm
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Form Y
Produkttype Rørforbindelse
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.