Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff flaske, 3 standard slebet halse og bundrør
Artikelnummer. p-7189174 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10141691
Brand: DWK Life Sciences 247104401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Woulff-flasken bruges i vakuumapparater og tjener til at opsamle, rense og/eller tørre gasser.
Woulffs flasker er en del af vakuumapparater, hvor de på den ene side bruges som opsamlingsbeholdere til gasgenerering eller til rensning og/eller tørring af gasser. Som en del af et vakuumapparat er Woulffs flasker velegnede til vakuumapplikationer og bruges ofte også som en mellembeholder for at forhindre spontant fald af vakuumet og den tilhørende væskesugning tilbage i vakuumpumpen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Tre standard jordforbindelser til import eller eksport af gasser
  • Yderligere adgang gennem jordrøret
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opsamling og opløsning af gasser i væsker; Produktion af gasser; Sikkert arbejde under vakuum; I serie: Oprensning af en gas
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1/Pk.
Halsfinish Standard konusfugebund 19/26
Diameter (metrisk) 87 mm