Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff flaske, 3 standard slebet halse og bundrør
Artikelnummer. 10141691 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10141691 500 mL Hver
10213791 1000 mL Hver
10273261 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10141691 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 247104401
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Woulff-flasken bruges i vakuumapparater og tjener til at opsamle, rense og/eller tørre gasser.
Woulffs flasker er en del af vakuumapparater, hvor de på den ene side bruges som opsamlingsbeholdere til gasgenerering eller til rensning og/eller tørring af gasser. Som en del af et vakuumapparat er Woulffs flasker velegnede til vakuumapplikationer og bruges ofte også som en mellembeholder for at forhindre spontant fald af vakuumet og den tilhørende væskesugning tilbage i vakuumpumpen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Tre standard jordforbindelser til import eller eksport af gasser
  • Yderligere adgang gennem jordrøret
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opsamling og opløsning af gasser i væsker; Produktion af gasser; Sikkert arbejde under vakuum; I serie: Oprensning af en gas
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1/Pk.
Halsfinish Standard konusfugebund 19/26
Diameter (metrisk) 87 mm