Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff flaske, 3 standard slebet halse
Artikelnummer. 10614501 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10614501 500 mL Hver
10624501 1000 mL Hver
10674151 2000 mL Hver
10510072 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10614501 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 247094403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.85 DKK
    880.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.23 DKK
    12% Slukket
På lager
Woulff-flasken bruges i vakuumapparater og tjener til at opsamle, rense og/eller tørre gasser.
Woulffs flasker er en del af vakuumapparater, hvor de på den ene side bruges som opsamlingsbeholdere til gasgenerering eller til rensning og/eller tørring af gasser. Som en del af et vakuumapparat er Woulffs flasker velegnede til vakuumapplikationer og bruges ofte også som en mellembeholder for at forhindre spontant fald af vakuumet og den tilhørende væskesugning tilbage i vakuumpumpen.
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
  • Vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
  • Tre standard jordforbindelser til import eller eksport af gasser
  • Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk eller vakuum
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opsamling og opløsning af gasser i væsker; Produktion af gasser; Sikkert arbejde under vakuum; I serie: Oprensning af en gas
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1/Pk.
Diameter (metrisk) 87 mm