Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff flaske, 3 standard slebet halse
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Woulffs flasker er en del af vakuumapparater, hvor de på den ene side bruges som opsamlingsbeholdere til gasgenerering eller til rensning og/eller tørring af gasser. Som en del af et vakuumapparat er Woulffs flasker velegnede til vakuumapplikationer og bruges ofte også som en mellembeholder for at forhindre spontant fald af vakuumet og den tilhørende væskesugning tilbage i vakuumpumpen.
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
- Vakuumbestandig på grund af vægtykkelsen og geometrien
- Tre standard jordforbindelser til import eller eksport af gasser
- Optimal sikkerhed ved arbejde under tryk eller vakuum
- Påbrændt, meget holdbart hvidt print
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Til brug med (applikation) | Opsamling og opløsning af gasser i væsker; Produktion af gasser; Sikkert arbejde under vakuum; I serie: Oprensning af en gas |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 185 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |