Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflasketoppe, uslebne
Artikelnummer. p-7189185 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Lukkestørrelse:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 250
Pakke med 90
Artikelnummer. 15844848
Brand: DWK Life Sciences 286605001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vejeglas låg til slibning og færdiggørelse.
DURAN™ vejeflasker bruges til vejning af kemikalier på analysevogne. Den tætte forsegling af det udskiftelige, slebne vejeglaslåg forhindrer prøvetab under transport efter vejning.
  • Umalet
  • Efterfølgende slibning resulterer i en tæt forsegling af vejelåget i vejepanden. Et tab af prøve kan således undgås.
  • Slibeglas produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vejning af kemikalier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 240/Pk.
Lukkestørrelse NS 19