Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflasketoppe, uslebne
Artikelnummer. 15894848 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 250
Pakke med 90
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15894848 NS 50 Pakke med 250
15844848 NS 19 Pakke med 240
15864848 NS 29 Pakke med 240
15874848 NS 34 Pakke med 240
15854848 NS 24 Pakke med 240
15884848 NS 40 Pakke med 250
15804858 NS 60 Pakke med 90
15814858 NS 80 Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15894848 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286605507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9275.88 DKK
    6593.43 DKK / Pakke med 250
    Spare 2682.45 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vejeglas låg til slibning og færdiggørelse.
DURAN™ vejeflasker bruges til vejning af kemikalier på analysevogne. Den tætte forsegling af det udskiftelige, slebne vejeglaslåg forhindrer prøvetab under transport efter vejning.
  • Umalet
  • Efterfølgende slibning resulterer i en tæt forsegling af vejelåget i vejepanden. Et tab af prøve kan således undgås.
  • Slibeglas produkt
Especificaciones
Til brug med (applikation) Vejning af kemikalier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 250/Pk.
Lukkestørrelse NS 50
Autoklaverbar Autoklaverbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.