Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflasketoppe, uslebne
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Lukkestørrelse:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 250
Pakke med 90
Beskrivelse
DURAN™ vejeflasker bruges til vejning af kemikalier på analysevogne. Den tætte forsegling af det udskiftelige, slebne vejeglaslåg forhindrer prøvetab under transport efter vejning.
- Umalet
- Efterfølgende slibning resulterer i en tæt forsegling af vejelåget i vejepanden. Et tab af prøve kan således undgås.
- Slibeglas produkt
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Vejning af kemikalier |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 240/Pk. |
| Lukkestørrelse | NS 19 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |