Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflaske, med stødt låg, lav form
Artikelnummer. 11710964 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
15 mL
30 mL
80 mL
Unit Size:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
11710964 80 mL Pakke med 10
11730944 5 mL Pakke med 10
11740944 15 mL Pakke med 10
11700964 30 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11710964 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 242104104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 DKK
    3736.28 DKK / Pakke med 10
    Spare 518.72 DKK
    12% Slukket
På lager
Vejeglas er velegnede til at veje stoffer. Det matchende låg forhindrer utilsigtet fordeling af vejeproduktet.
For at udføre reaktioner på en kontrolleret måde er det vigtigt at kende de nødvendige mængder af stoffer og at veje de tilsvarende stoffer nøjagtigt. Et vejeglas kan bruges til vejning. Det tilhørende låg gør det muligt at lukke vejepanden og forhindrer dermed fx turbulens i de indvejede faststoffer under transport. Da selv den mindste forurening af vejeglasset kan have betydning for vejearven, er glasset i området ved jordfugen og lågknoppen så udtalt, at de kan gribes og flyttes med pincet eller pincet.
  • Tætsiddende låg forhindrer prøvetab under transport efter vejning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Specifications
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Oversigt Lav form
Til brug med (applikation) Vejning; Opbevaring og transport; Fås i lave og høje former
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 85 mm