Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflaske, med stødt låg, høj form
Artikelnummer. p-7189496 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
45 mL
70 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11740904
Brand: DWK Life Sciences 242112404
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vejeglas er velegnede til at veje stoffer. Det matchende låg forhindrer utilsigtet fordeling af vejeproduktet.
For at udføre reaktioner på en kontrolleret måde er det vigtigt at kende de nødvendige mængder af stoffer og at veje de tilsvarende stoffer nøjagtigt. Et vejeglas kan bruges til vejning. Det tilhørende låg gør det muligt at lukke vejepanden og forhindrer dermed fx turbulens i de indvejede faststoffer under transport. Da selv den mindste forurening af vejeglasset kan have betydning for vejearven, er glasset i området ved jordfugen og lågknoppen så udtalt, at de kan gribes og flyttes med pincet eller pincet.
  • Tætsiddende låg forhindrer prøvetab under transport efter vejning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Oversigt Høj form
Til brug med (applikation) Vejning; Opbevaring og transport; Fås i lave og høje former
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 44 mm