Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflaske, med stødt låg, høj form
Artikelnummer. 11740904 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
45 mL
70 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11740904 70 mL Pakke med 10
11720964 10 mL Pakke med 10
11730964 20 mL Pakke med 10
11740964 45 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11740904 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 242112404
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Vejeglas er velegnede til at veje stoffer. Det matchende låg forhindrer utilsigtet fordeling af vejeproduktet.
For at udføre reaktioner på en kontrolleret måde er det vigtigt at kende de nødvendige mængder af stoffer og at veje de tilsvarende stoffer nøjagtigt. Et vejeglas kan bruges til vejning. Det tilhørende låg gør det muligt at lukke vejepanden og forhindrer dermed fx turbulens i de indvejede faststoffer under transport. Da selv den mindste forurening af vejeglasset kan have betydning for vejearven, er glasset i området ved jordfugen og lågknoppen så udtalt, at de kan gribes og flyttes med pincet eller pincet.
  • Tætsiddende låg forhindrer prøvetab under transport efter vejning
  • Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Oversigt Høj form
Til brug med (applikation) Vejning; Opbevaring og transport; Fås i lave og høje former
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 44 mm