Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Vejeflaske, med stødt låg, høj form
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
For at udføre reaktioner på en kontrolleret måde er det vigtigt at kende de nødvendige mængder af stoffer og at veje de tilsvarende stoffer nøjagtigt. Et vejeglas kan bruges til vejning. Det tilhørende låg gør det muligt at lukke vejepanden og forhindrer dermed fx turbulens i de indvejede faststoffer under transport. Da selv den mindste forurening af vejeglasset kan have betydning for vejearven, er glasset i området ved jordfugen og lågknoppen så udtalt, at de kan gribes og flyttes med pincet eller pincet.
- Tætsiddende låg forhindrer prøvetab under transport efter vejning
- Påbrændt, meget holdbar hvid keramik
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Oversigt | Høj form |
| Til brug med (applikation) | Vejning; Opbevaring og transport; Fås i lave og høje former |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |