Beskrivelse
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Urglas er for eksempel konkave buede. Det lille trug, der er skabt på denne måde, gør det muligt at fylde væsker eller faste stoffer i.
- Reduceret risiko for skader på grund af smeltet fælg
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Vejning; Dækker; Forbehandlinger; Tørring af materialer; Fås i Boro 3.3 eller soda-lime glas |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |