Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Ur Glasskål, smeltet kant
Artikelnummer. 11756612 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11756612
Brand: DWK Life Sciences 213215208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Urglasfadets konkave form gør det muligt at arbejde i meget små mængder (f.eks. til forbehandlinger) og dække laboratorieglas med brede åbninger.
De mange forskellige arbejdstrin i laboratoriemiljøet kræver et væld af universelt anvendelige glasvarer. Disse glasenheder har normalt en meget enkel form og er kendetegnet ved deres alsidighed. Urglas er for eksempel konkave buede. Det lille trug, der er skabt på denne måde, gør det muligt at fylde væsker eller faste stoffer i.
  • Reduceret risiko for skader på grund af smeltet fælg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Vejning; Dækker; Forbehandlinger; Tørring af materialer; Fås i Boro 3.3 eller soda-lime glas
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) 125 mm